Learn More
Ácido 2-((5-cloropiridin-2-il)amino)-2-oxoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((5-Chloropyridin-2-yl)amino)-2-oxoacetic Acid |
| CAS | 552850-73-4 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl N2 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | [(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]oxo-acetic Acid, 2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-2-oxoacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClN2O3/c8-4-1-2-5(9-3-4)10-6(11)7(12)13/h1-3H,(H,12,13)(H,9,10,11) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)Nc1ccc(Cl)cn1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(5-cloropiridin-2-il)amino]-2-oxoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 200.579 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.999 |