Learn More
Ácido 2-(5-clorobenzo[b]tiofen-3-il)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10551112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10551112 250 mg 250 miligramos
10446282 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10551112 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MWP00086CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 17266-30-7
Fórmula molecular C10H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 226.674
Número MDL MFCD00052308
Clave InChI QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
PubChem CID 205058
Nombre IUPAC ácido 2-(5-cloro-1-benzotiofen-3-il)acético
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.68
Porcentaje de pureza 97%