Learn More
Ácido 2-(5-cloro-3-metilbenzo[b]tiofen-2-il)acético, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10324392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10324392 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10643413 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10324392 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MWP00226CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 51527-19-6
Fórmula molecular C11H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 240.70
Número MDL MFCD00052300
Clave InChI QNJIHQOPIPJYLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl acetic acid, tianafac, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-acetic acid, unii-p0t3zrk3xv, p0t3zrk3xv, 2-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, tianafacum, tianafaco, tianafac inn
PubChem CID 68686
Nombre IUPAC 2-(5-cloro-3-metil-1-benzotiofen-2-il)acético
SMILES CC1=C(CC(O)=O)SC2=CC=C(Cl)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)acetic acid
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.71
Porcentaje de pureza 95%