Learn More
2-(((5-Cloro-2-(metilamino)fenilo)(fenil)metileno)amino)etanol, TRC
Código de producto. 30351973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351973 250 mg 250 miligramos
30352244 100 mg 100 miligramos
30368600 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC387350250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2271-06-9
Fórmula molecular C16H17ClN2O
Peso molecular (g/mol) 288.77
Sinónimo MAB, 2-Methylamino-5-chlor-alpha-phenylbenzylidenaminoethanol
Nombre IUPAC 2-[(Z)-[[5-cloro-2-(metilamino)fenilo]-fenilmetilideno]amino]etanol
SMILES CNc1ccc(Cl)cc1\C(=N/CCO)\c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(((5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methylene)amino)ethanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17ClN2O/c1-18-15-8-7-13(17)11-14(15)16(19-9-10-20)12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11,18,20H,9-10H2,1H3/b19-16-
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1029