Learn More
2-[(5-Cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)amino]-3,5-dihidro-4H-imidazol-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one |
| CAS | 125292-32-2 |
| Fórmula molecular | C9H6ClN5OS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one, 2,1,3-Benzothiadiazole 4H-imidazol-4-one derivatives |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6ClN5OS/c10-4-1-2-5-8(15-17-14-5)7(4)13-9-11-3-6(16)12-9/h1-2H,3H2,(H2,11,12,13,16) |
| SMILES | Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCC(=O)N3 |
| Nombre IUPAC | 2-[(5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)amino]-1,4-dihidroimidazol-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 267.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.9982 |