Learn More
Ácido 2-[5-(carboximetil)piridin-2-il]acético, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-[5-(Carboxymethyl)pyridin-2-yl]acetic Acid |
| CAS | 1000520-97-7 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O4 |
| Cantidad | 750 mg |
| Sinónimo | 2,5-Pyridine-Diacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c11-8(12)3-6-1-2-7(10-5-6)4-9(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(CC(=O)O)nc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[6-(carboximetil)piridin-3-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 195.172 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.053 |