Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-(5-Bromo-2-piridilazo)-5-(dietilamino)fenol, 98 %
Código de producto. 10742475 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10742475 5 g Frasco de vidrio 5 g
10351151 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10742475 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 403220050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14337-53-2 | C15H17BrN4O | 349.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14337-53-2
Fórmula molecular C15H17BrN4O
Peso molecular (g/mol) 349.23
Número MDL MFCD00006255
Clave InChI LYVSIKOGJUDRBK-QGOAFFKASA-N
Sinónimo 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylamino phenol, 2-5-bromopyridin-2-yl diazenyl-5-diethylamino phenol, bromo-padap, 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylaminophenol, phenol, 2-5-bromo-2-pyridinyl azo-5-diethylamino, 2-4-diethylamino-2-hydroxyphenylazo-5-bromopyridine, hnvcxdavehoibp-vhebqxmusa-n, 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylamino-phenol, 5-diethylamino-2-5-bromo 2-pyridyl diazenyl phenol, e-2-5-bromopyridin-2-yl diazenyl-5-diethylamino phenol
PubChem CID 5911417
Nombre IUPAC (6E)-6-[(5-bromopiridin-2-il)hidrazinilideno]-3-(dietilamino)ciclohexa-2,4-dien-1-ona
SMILES CCN(CC)C1=CC(=O)\C(C=C1)=N\NC1=CC=C(Br)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 155.0°C to 160.0°C
Color Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2