Learn More
2-[(5-Bromo-2-metilfenil)metil]-5-(4-fluorofenil)tiofeno, TRC
Código de producto. 30335147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335147 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30335147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB685970100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(5-Bromo-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)thiophene
CAS 1030825-20-7
Fórmula molecular C18H14BrFS
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14BrFS/c1-12-2-5-15(19)10-14(12)11-17-8-9-18(21-17)13-3-6-16(20)7-4-13/h2-10H,11H2,1H3
SMILES Cc1ccc(Br)cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC 2-[(5-bromo-2-metilfenil)metil]-5-(4-fluorofenil)tiofeno
Peso molecular (g/mol) 361.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.9984