Learn More
2-(5-Bromo-2-metilbenzoil)-5-(4-fluorofenil)tiofeno, TRC
Código de producto. 30341638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30341638 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30341638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB685101250MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-(5-Bromo-2-methylbenzoyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene
CAS 1132832-75-7
Fórmula molecular C18H12BrFOS
Cantidad 250 mg
Sinónimo (5-Bromo-2-methylphenyl)[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methanone
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12BrFOS/c1-11-2-5-13(19)10-15(11)18(21)17-9-8-16(22-17)12-3-6-14(20)7-4-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccc(s2)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC (5-bromo-2-metilfenil)-[5-(4-fluorofenil)tiofen-2-il]metanona
Peso molecular (g/mol) 375.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.9776
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.