Learn More
2-(5-Bromo-2-fluorofenil)etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanamine |
| CAS | 615534-62-8 |
| Fórmula molecular | C8H9NFBr |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BrFN/c9-7-1-2-8(10)6(5-7)3-4-11/h1-2,5H,3-4,11H2 |
| SMILES | NCCc1cc(Br)ccc1F |
| Nombre IUPAC | 2-(5-bromo-2-fluorofenil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 218.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.9902 |