Learn More
2,5-bishidroximetiltetrahidrofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Bishydroxymethyl Tetrahydrofuran |
| CAS | 104-80-3 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Hexitol, 2,5-anhydro-3,4-dideoxy-, 2,5-Furandimethanol, tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexitol, (Tetrahydrofuran-2,5-diyl)dimethanol, 2,5-Bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran, 2,5-Dihydroxymethyltetrahydrofuran, 2,5-Dihydroxymethyltetrahydrofurane, NSC 40741, Tetrahydro-2,5-furandimethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h5-8H,1-4H2 |
| SMILES | OCC1CCC(CO)O1 |
| Nombre IUPAC | [5-(hidroximetil)oxolan-2-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 132.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0786 |