Learn More
2,5-bis(trifluorometil)nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30337241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337241 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30337241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB591783500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis(Trifluoromethyl)nitrobenzene
CAS 320-88-7
Fórmula molecular C8H3NO2F6
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene, 2,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene, alpha,alpha'-Hexafluoro-2-nitro-p-xylene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3F6NO2/c9-7(10,11)4-1-2-5(8(12,13)14)6(3-4)15(16)17/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-nitro-1,4-bis(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 259.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0068