Learn More
2,5-bis(trifluorometil)nitrobenceno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Bis(Trifluoromethyl)nitrobenzene |
| CAS | 320-88-7 |
| Fórmula molecular | C8H3NO2F6 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene, 2,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene, alpha,alpha'-Hexafluoro-2-nitro-p-xylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3F6NO2/c9-7(10,11)4-1-2-5(8(12,13)14)6(3-4)15(16)17/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-nitro-1,4-bis(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 259.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.0068 |