Learn More
Ácido 2,5-bis(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376579 5 g 5 g
11366579 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26184.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42580-42-7 | C9H4F6O2 | 258.119 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42580-42-7
Fórmula molecular C9H4F6O2
Peso molecular (g/mol) 258.119
Número MDL MFCD00013249
Clave InChI PINBPLCVZSKLTF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736187
ChEBI CHEBI:60697
Nombre IUPAC ácido 2,5-bis(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 2,5-di trifluoromethyl benzoic acid, 2,5-bis trifluoroformyl benzoic acid, pubchem8492, acmc-1amwk, rarechem al bo 1002, 2,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,5-bis trifluoromethyl benzoic acid., benzoic acid,2,5-bis trifluoromethyl, benzoic acid, 2,5-bis trifluoromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.12
Porcentaje de pureza 98%