Learn More
2,5-bis(trifluorometil)anilina, TRC
Código de producto. 30338631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338631 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30338631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB58549050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline
CAS 328-93-8
Fórmula molecular C8 H5 F6 N
Cantidad 50 g
Sinónimo α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine, 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2,5-Di(trifluoromethyl)aniline
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2
SMILES Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,5-bis(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 229.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0326