Learn More
2,5-bis-(trifluorometil)anilina, Mikromol™
Código de producto. 30051227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051227 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30051227 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1424.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,5-bis-(trifluorometil)anilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline
CAS 328-93-8
Nombres de analitos o componentes 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H5 F6 N
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2,5-Di(trifluoromethyl)aniline
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2
SMILES Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,5-bis(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 229.12
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229,0326 g/mol