Learn More
2,5-Bis(trifluorometil)anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363646 1 g 1 g
11373646 5 g 5 g
11383646 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11363646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14706.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 328-93-8 | C8H5F6N | 229.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 328-93-8
Fórmula molecular C8H5F6N
Peso molecular (g/mol) 229.13
Número MDL MFCD00074940
Clave InChI XWMVIJUAZAEWIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-bis trifluoromethyl aniline, 2,5-di trifluoromethyl aniline, 2,5-bis-trifluoromethyl aniline, 2,5-bis-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2,5-bis trifluoromethyl, 2,5-bis trifluoromethyl-aniline, 2,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 1-amino-2,5-bis trifluoromethyl benzene, 2,5-bis trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-2,5-xylidine
PubChem CID 719818
Nombre IUPAC 2,5-bis(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Punto de ebullición 70°C to 71°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Olor Recognizable
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 2653046
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.13
Porcentaje de pureza 99%