Learn More
2,5-Bis(tert-butilperoxi)-2,5-dimetil-3-hexano (grado técnico, estabilizado con 40-60% de CaCO3), TRC
Código de producto. 30480912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480912 1 g 1 g
30467658 5 g 5 g
30465688 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4748951G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1068-27-5
Fórmula molecular C16H30O4
Peso molecular (g/mol) 286.41
Sinónimo 1,1'-(1,1,4,4-Tetramethyl-2-butyne-1,4-diyl)bis[2-(1,1-dimethylethyl) peroxide], 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexyne, 2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(tert-butyldioxy)-3-hexyne, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxy)-3-hexyne, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxy)hexyne, 2,5-Dimethyl-2,5-di(t-butylperoxy)-3-hexyne, 2,5-Dimethyl-2,5-di(t-butylperoxy)hexyne, 2,5-Dimethyl-2,5-di(t-butylperoxy)hexyne-3, 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-3-hexyne, 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexyne-3, 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexyne-3, 2,5-Dimethyl-2,5-di-tert-butylperoxyhexyne, 25B, Aztec DYBP, Cab-O-Cure 2P, D 25, D 25 (peroxide), DYBP, DYBP 85WO, Interox DYBP, Kayahexa YD, Kayahexa YD 50CL 130, L 130 (peroxide), LX 130, Luperco 130XL, Luperox 130, Luperox 130XL45, Luperox XL 130, Lupersol 130, PX 1, PX 1 (peroxide), Perhexyne 2.5B, Perhexyne 2.5B40, Perhexyne 25B, Perhexyne 25B40, Peroxide D 25, Sanperox YPO, Trigonox 101HP, Trigonox 145, Trigonox 145-45B, Trigonox 145B45PD, Trigonox 145E85, Varox 130XL
Nombre IUPAC 2,5-bis(tert-butilperoxi)-2,5-dimetilhex-3-yne
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne (technical grade)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.2144