Learn More
2,5-bis(fenilamino)-2,5-ciclohexadieno-1,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Bis(phenylamino)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione |
| CAS | 3421-08-7 |
| Fórmula molecular | C18 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,5-Bis(anilino)-1,4-benzoquinone, 2,5-Dianilino-1,4-benzoquinone, 2,5-Dianilino-p-benzoquinone, C.I. 56000, Helindon Yellow CA, Helindon Yellow CAK, NSC 11397, NSC 46456 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14N2O2/c21-17-12-16(20-14-9-5-2-6-10-14)18(22)11-15(17)19-13-7-3-1-4-8-13/h1-12,19-20H |
| SMILES | O=C1C=C(Nc2ccccc2)C(=O)C=C1Nc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2,5-dianilinociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 290.316 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.106 |