Learn More
2,5-bis(aminometil)tetrahidrofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Bis(aminomethyl)tetrahydrofuran |
| CAS | 66918-21-6 |
| Fórmula molecular | C6 H14 N2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2O/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h5-6H,1-4,7-8H2 |
| SMILES | NCC1CCC(CN)O1 |
| Nombre IUPAC | [5-(aminometil)oxolan-2-il]metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 130.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.1106 |