Learn More
2,5-bis(5-terc-butilbenzooxazol-2-il)tiofeno, TRC
Código de producto. 30332514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332514 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30332514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB585320100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophene
CAS 7128-64-5
Fórmula molecular C26H26N2O2S
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-(1,1-dimethylethyl)]-benzoxazole, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(5-tert-butyl)-benzoxazole, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-(1,1-dimethylethyl)]benzoxazole, 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-tert-butylbenzoxazole], 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophene, 2,5-Bis(5'-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Di(5-tert-butylbenzoxazol-2-yl)thiophene, B 0047, BBOT, BBOT 150, C.I. 515245, C.I. FBA 184, C.I. Fluorescent Brightener 184, C.I. Fluorescent Brightening Agent 184, Fluorescent Brightener 184, Hitex OB, Keyfluor White PL, NSC 158163, O-B TECH, OB, OB-FBA 184, TBO, Tinopal OB, Uvitex 3BSA, Uvitex OB, Uvitex OB 55
Fórmula InChI InChI=1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)OC(C3=CC=C(C4=NC5=CC(C(C)(C)C)=CC=C5O4)S3)=N2
Nombre IUPAC 5-terc-butil-2-[5-(5-terc-butil-1,3-benzoxazol-2-il)tiofen-2-il]-1,3-benzoxazol
Peso molecular (g/mol) 430.56