Learn More
2,5-Bis(4-bifenilil)-1,3,4-oxadiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342087 1 g 1 g
11352087 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07874.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 2043-06-3 | Molecular Formula: C9H18O2 | Molecular Weight: 374.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2043-06-3
Número MDL MFCD00042666
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
Punto de fusión 235°C to 238°C
Fórmula molecular C26H18N2O
Cantidad 1 g
Beilstein 318611
Sinónimo 2,5-bis 4-biphenylyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 4-phenylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 1,1'-biphenyl-4-yl-1,3,4-oxadiazole, acmc-20aobr, 2,5-bis 4-biphenylyl oxadiazole, 2,5-bis biphenyl-4-yl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-di-4-biphenylyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5_di-4-biphenylyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis-4-biphenyl-yl-1,3,4-oxadiazole
Clave InChI IVVYVRLKDGGUEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=NN=C(O3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5
Nombre IUPAC 2,5-bis(4-fenilfenil)-1,3,4-oxadiazol
Peso molecular (g/mol) 374.44
PubChem CID 96840
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.45
Porcentaje de pureza 99%