Learn More
2,5-Bis(3,7-dimetiloctiloxi)tereftalaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429135 250 mg 250 miligramos
15419135 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429135 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51067.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 325461-35-6 | C28H46O4 | 446.672 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 325461-35-6
Fórmula molecular C28H46O4
Peso molecular (g/mol) 446.672
Número MDL MFCD03427237
Clave InChI JMACLBZCZVVLDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-bis 3,7-dimethyloctyloxy terephthalaldehyde, 2,5-bis 3,7-dimethyloctoxy terephthalaldehyde, 2,5-bis-3,7-dimethyloctyloxy terephthalaldehyde, 2,5-bis 3,7-dimethyloctyl oxy benzene-1,4-dicarbaldehyde
PubChem CID 3653721
Nombre IUPAC 2,5-bis(3,7-dimetiloctoxi)tereftalaldehído
SMILES CC(C)CCCC(C)CCOC1=CC(=C(C=C1C=O)OCCC(C)CCCC(C)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis(3,7-dimethyloctyloxy)terephthalaldehyde
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.66
Porcentaje de pureza 98%