Learn More
Ácido benzoico 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroetoxi), TRC
Código de producto. 30135434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135434 100 g 100 g
30134930 25 g 25 g
30009471 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB585485100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35480-52-5
Fórmula molecular C11 H8 F6 O4
Peso molecular (g/mol) 318.17
Sinónimo 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid, Flecainide Acetate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC ácido 2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzoico
SMILES OC(=O)c1cc(OCC(F)(F)F)ccc1OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8F6O4/c12-10(13,14)4-20-6-1-2-8(7(3-6)9(18)19)21-5-11(15,16)17/h1-3H,4-5H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.0327