Learn More
Ácido 2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid |
| CAS | 35480-52-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H8 F6 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Flecainide Acetate Imp. D (EP), 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid, Flecainide Acetate Impurity D, Flecainide Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8F6O4/c12-10(13,14)4-20-6-1-2-8(7(3-6)9(18)19)21-5-11(15,16)17/h1-3H,4-5H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(OCC(F)(F)F)ccc1OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido 2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzoico |
| Mostrar más |