Learn More
Ácido 2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzoico, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487598 1 g 1 g
15497598 25 g 25 g
15406276 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15487598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61103.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35480-52-5
Fórmula molecular C11H8F6O4
Peso molecular (g/mol) 318.171
Número MDL MFCD00221424
Clave InChI YPGYLCZBZKRYQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid, 2,5-bis trifluoroethoxy benzoic acid, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy, flecainide impurity d, pubchem10082, acmc-209ih5, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzoicacid, 2,5-bis 2,2,2-trifluorethoxy benzoic acid, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoicacid
PubChem CID 2736078
Nombre IUPAC ácido 2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1OCC(F)(F)F)C(=O)O)OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.17
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido