Learn More
2,5-Bis(1-naftil)-1,3,4-oxadiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11377186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377186 5 g 5 g
11367186 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07215.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 905-62-4
Fórmula molecular C22H14N2O
Peso molecular (g/mol) 322.37
Número MDL MFCD00045582
Clave InChI MUNFOTHAFHGRIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-di 1-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 1-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-di naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole, bis naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-di-naphthalen-1-yl-1,3,4 oxadiazole, acmc-209r6s, 2,5-dinaphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-di 1-naphtyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 1-naphtyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis-4-naphthyl-1,3,4-oxadiazole
PubChem CID 70182
Nombre IUPAC 2,5-dinaftalen-1-il-1,3,4-oxadiazol
SMILES O1C(=NN=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Bis(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole
Punto de fusión 175°C to 178°C
Cantidad 5 g
Beilstein 285250
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.37
Porcentaje de pureza 99%