Learn More
2-[(5-Benciloxipiridin-2-il)metilamino]etanol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(5-Benzyloxypyridin-2-yl)methylamino]ethanol-d4 |
| CAS | 1794786-87-0 |
| Fórmula molecular | C15H14D4N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[Methyl[5-(phenylmethoxy)-2-pyridinyl]amino] Ethanol-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N2O2/c1-17(9-10-18)15-8-7-14(11-16-15)19-12-13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,18H,9-10,12H2,1H3/i9D2,10D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(C)c1ccc(OCc2ccccc2)cn1 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[metil-(5-fenilmetoxipiridin-2-il)amino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 262.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.1619 |