Learn More
2-(5-Benciloxi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetil-2-oxoacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(5-Benzyloxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethyl-2-oxoacetamide |
| CAS | 66521-34-4 |
| Fórmula molecular | C19H18N2O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-alpha-oxo-5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-acetamide, 5-(Benzyloxy)-N,N-dimethyl-indole-3-glyoxylamide, NSC 89587 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N2O3/c1-21(2)19(23)18(22)16-11-20-17-9-8-14(10-15(16)17)24-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11,20H,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-2-oxo-2-(5-fenilmetoxi-1H-indol-3-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 322.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.1317 |