Learn More
Ácido 2-(5-bencil-3,6-dioxopiperazin-2-il)acético (dicetopiperazina), Mikromol™
Código de producto. 30051726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051726 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051726 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0314.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-(5-bencil-3,6-dioxopiperazin-2-il)acético (dicetopiperazina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid
CAS 10-2-5262
Nombres de analitos o componentes 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H14 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Aspartame Imp. A (EP), Aspartame USP Related Compound A, Aspartame USP RC A, 2-(5-Benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic Acid, Diketopiperazine, Aspartame Related Compound A, Aspartame Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
SMILES OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
Nombre IUPAC Ácido 2-[(2S,5S)-5-bencil-3,6-dioxopiperazin-2-il]acético
Peso molecular (g/mol) 262.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262,0954 g/mol