Learn More
2,5-anhidro-D-manosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Anhydro-D-mannose |
| CAS | 495-75-0 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | D-Mannose, 2,5-anhydro-, Mannose, 2,5-anhydro-, D- (6CI,8CI), 2,5-Anhydro-D-mannose, 2,5-Anhydromannose, Chitose, D-2,5-Anhydromannose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O5/c7-1-3-5(9)6(10)4(2-8)11-3/h1,3-6,8-10H,2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 162.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0528 |