Learn More
Sal dibárica de 2,5-anhidro-D-manitol-1,6-difosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Anhydro-D-mannitol-1,6-diphosphate, Dibarium Salt |
| CAS | 352000-03-4 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O11 P2 . 2 Ba . 2 H2 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O11P2.2Ba.2H2O/c7-5-3(1-15-18(9,10)11)17-4(6(5)8)2-16-19(12,13)14;;;;/h3-8H,1-2H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4/t3-,4-,5-,6-;;;;/m1..../s1 |
| SMILES | O.O.[Ba+2].[Ba+2].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(=O)([O-])[O-])O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | fosfato de bario(2+);[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(fosfonatooximetil)oxolan-2-il]metilo;dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 630.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 631.8014 |