Learn More
2,5-Anhidro-1,3,4-tridesoxi-2-C-(2,4-difluorofenil)-4-(hidroximetil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-D-treo-pentitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-D-threo-pentitol |
| CAS | 160709-02-4 |
| Fórmula molecular | C14H15F2N3O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Posaconazole Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15F2N3O2/c15-11-1-2-12(13(16)3-11)14(4-10(5-20)6-21-14)7-19-9-17-8-18-19/h1-3,8-10,20H,4-7H2/t10-,14+/m1/s1 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)n2c3c(cc(OC)cc3)c(CC(=O)NC4C(O)[C@@H](O)C(CO)O[C@H]4O)c2C |
| Nombre IUPAC | [(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)oxolan-3-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 295.28 |