Learn More
2,5,8,11-tetrametil-6-dodecino-5,8-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5,8,11-Tetramethyl-6-dodecyne-5,8-diol |
| CAS | 68227-33-8 |
| Fórmula molecular | C16 H30 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,5,8,11-Tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diol, DF 110, DF 110D, Surfadol 510, Surfynol 110D, Surfynol 124, Surfynol DF 110, Surfynol DF 110D, Tuyile FS 304 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H30O2/c1-13(2)7-9-15(5,17)11-12-16(6,18)10-8-14(3)4/h13-14,17-18H,7-10H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)CCC(C)(O)C#CC(C)(O)CCC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,5,8,11-tetrametildodec-6-ino-5,8-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 254.408 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.225 |