Learn More
2,5,6-Triaminopirimidina-4(1H)-una Sulfato, TRC
Código de producto. 30134675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134675 5 g 5 g
30132706 10 g 10 g
30008941 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8965405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39267-74-8
Fórmula molecular C4 H7 N5 O . H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 239.21
Sinónimo 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one Sulphate, Folic Acid Imp. B (EP) as Sulphate, Folic Acid Hydrate Impurity B as Sulfate, Folic Acid Impurity B as Sulfate
Nombre IUPAC ácido sulfúrico; 2,5,6-triamino-1H-pirimidina-4-ona
SMILES NC1=NC(=O)C(=C(N)N1)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one Sulphate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0324