Learn More
Sulfato de 2,5,6-triamino-4(3H)-pirimidinona, TRC
Código de producto. 30449186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449186 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30449186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76724010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine','Sulfate
CAS 35011-47-3
Fórmula molecular C4 H7 N5 O . H2 O . H2 O4 S
Cantidad 10 g
Sinónimo 4(3H)-Pyrimidinone','2,5,6-triamino-','sulfate (1:1), 4(1H)-Pyrimidinone','2,5,6-triamino-','sulfate (1:1) (9CI), NSC 167378, 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one monosulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7N5O.H2O4S.H2O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4;/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4);1H2
SMILES O.Nc1nc(N)c(N)c(O)n1.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico;2,5,6-triaminopirimidin-4-ol;hidrato
Peso molecular (g/mol) 257.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.043