Learn More
2,5,6,7-tetrahidro-1H-azepina-2-uno, TRC
Código de producto. 30427487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427487 50 mg
30424890 10 mg
30410072 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT22280050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2228-79-7
Fórmula molecular C6 H9 N O
Peso molecular (g/mol) 111.14
Sinónimo 2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroazepina-7-una
SMILES O=C1NCCCC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5,6,7-tetrahydro-1H-azepin-2-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h2,4H,1,3,5H2,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0684