Learn More
2,5,5-trimetil-1,3-dioxano, TRC
Código de producto. 17991135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991135 1 g 1 g
17904965 100 mg 100 miligramos
17922195 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17991135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5885351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-33-6
Fórmula molecular C7 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 130.185
Nombre IUPAC 2,5,5-trimetil-1,3-dioxano
SMILES CC1OCC(C)(C)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-6-8-4-7(2,3)5-9-6/h6H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.099