Learn More
2-(5,5-Dimetil-1,3,2-dioxaborinano-2-il)éster etílico del ácido 2-(>90%), TRC
Código de producto. 30377753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377753 500 mg
30378043 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD472615500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 346656-34-6
Fórmula molecular C14 H19 B O4
Peso molecular (g/mol) 262.11
Nombre IUPAC Etil 2-(5,5-dimetil-1,3,2-dioxaborinano-2-il)benzoato
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1B2OCC(C)(C)CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoic Acid Ethyl E
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19BO4/c1-4-17-13(16)11-7-5-6-8-12(11)15-18-9-14(2,3)10-19-15/h5-8H,4,9-10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1376