Learn More
2,4-xilidina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Xylidine-D6 |
| CAS | 1071170-27-8 |
| Fórmula molecular | C8 2H6 H5 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzenamine','2,4-di(methyl-d3)- (ACI), 2,4-Dimethylaniline D6 (dimethyl D6), 2,4-Di(methyl-d3)benzenamine, 2,4-Xylidine-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(N)c(c1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,4-bis(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 127.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.1268 |