Learn More
Ácido 2,4-xilensulfónico, TRC
Código de producto. 30449006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449006 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30449006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX7495102.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Xylenesulfonic Acid
CAS 88-61-9
Fórmula molecular C8 H10 O3 S . H2 O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Benzenesulfonic acid','2,4-dimethyl- (9CI','ACI), 2,4-Dimethylbenzenesulfonic acid (ACI), 2,4-Xylenesulfonic acid (7CI','8CI), 2,4-Dimethylbenzene-1-sulfonic acid, m-Xylene-4-sulfonic acid, m-Xylenesulfonic acid, SXA 60
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
SMILES O.Cc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,4-dimetilbencenosulfónico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 204.243
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0456