Learn More
Hidrato de ácido 2,4-xilensulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Xylenesulfonic Acid Hydrate |
| CAS | 58811-92-0 |
| Fórmula molecular | C8 H10 O3 S . H2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,4-Dimethylbenzenesulfonic Acid Hydrate, SXA 60 Hydrate, m-Xylene-4-sulfonic Acid Hydrate, m-Xylenesulfonic Acid Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2 |
| SMILES | O.Cc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4-dimetilbencenosulfónico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 204.243 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0456 |