Learn More
2-[4-(Trifluorometil)fenil]etilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411619 1 g 1 g
15431619 250 mg 250 miligramos
15421619 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64415.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 775-00-8 | C9H10F3N | 189.181 g/mol
It is applied as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de ácidos y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 775-00-8
Fórmula molecular C9H10F3N
Peso molecular (g/mol) 189.181
Número MDL MFCD01529875
Clave InChI HMFOBPNVAAAACP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethylphenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl-ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethanamine, 4-trifluoromethyl phenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-amine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethyl amine
PubChem CID 1988106
Nombre IUPAC 2-[4-(trifluorometil)fenil]etanamina
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 2719818
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.18
Porcentaje de pureza 98%