Learn More
{2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-4-il}metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10177982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10177982 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10117942 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10177982 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46009DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 857284-25-4
Fórmula molecular C11H8F3NOS
Peso molecular (g/mol) 259.246
Número MDL MFCD07772872
Clave InChI LXSRKDWWLYYTMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-4-yl methanol, 4-thiazolemethanol, 2-4-trifluoromethyl phenyl, 4-thiazolemethanol,2-4-trifluoromethyl phenyl, 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 7164658
Nombre IUPAC [2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-4-il]metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NC(=CS2)CO)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material {2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-4-yl}methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.25
Porcentaje de pureza 97%