Learn More
2,4-tioxilenol, TRC
Código de producto. 30449418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449418 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30449418 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT39510010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Thioxylenol
CAS 13616-82-5
Fórmula molecular C8H10S
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,4-Xylenethiol, 2,4-Dimethylbenzenethiol, 2,4-Dimethylthiophenol, NSC 202925
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(S)c(C)c1
Nombre IUPAC 2,4-dimetilbencenotiol
Peso molecular (g/mol) 138.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0503