Learn More
2,4-tioxilenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Thioxylenol |
| CAS | 13616-82-5 |
| Fórmula molecular | C8H10S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,4-Xylenethiol, 2,4-Dimethylbenzenethiol, 2,4-Dimethylthiophenol, NSC 202925 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(S)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dimetilbencenotiol |
| Peso molecular (g/mol) | 138.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0503 |