Learn More
2,4-Tiazolidinediona, TRC
Código de producto. 30457097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457097 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30457097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34425050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Thiazolidinedione
CAS 2295-31-0
Fórmula molecular C3 H3 N O2 S
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3NO2S/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
SMILES O=C1CSC(=O)N1
Nombre IUPAC 1,3-tiazolidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 117.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.9884