Learn More
2,4-tiazolidinadiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10503331 25 g Frasco de vidrio 25 g
10113310 100 g Frasco de vidrio 100 g
10573504 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10503331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159490250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2295-31-0 | C3H3NO2S | 117.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2295-31-0
Fórmula molecular C3H3NO2S
Peso molecular (g/mol) 117.12
Número MDL MFCD00005478
Clave InChI ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-thiazolidinedione, thiazolidinedione, thiazolidine-2,4-dione, 2,4-dioxothiazolidine, 2,4 3h,5h-thiazoledione, usaf ek-5496, thiazolidindione, unii-aa68lxk93c, 2,4 thiazolidinedione, thiazolidinedione-2,4
PubChem CID 5437
ChEBI CHEBI:50992
Nombre IUPAC 1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES C1C(=O)NC(=O)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Thiazolidinedione
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 123°C to 126°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 178°C to 179°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 27, 233
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Thiazolidinedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2