Learn More
2,4-Tiazolidinediona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455593 25 g 25 g
11465593 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455593 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13496.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2295-31-0 | C3H3NO2S | 117.122 g/mol
2,4-Thiazolidinedione may be used in the synthesis of sixteen 5-arylidene-2,4-thiazolidinediones, via ultrasound-promoted aldol condensation reaction. It may be used as starting material for the synthesis of drugs with antihyperglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-tiazolidinediona puede usarse en la síntesis de dieciséis 5-arilideno-2,4-tiazolidinadionas, mediante reacción de condensación aldólica promovida por ultrasonido. Se puede utilizar como material de partida para la síntesis de fármacos con actividad antihiperglucémica.
Solubilidad
Soluble en agua (30 mg/ml en 3 °C), metanol, DMSO, etanol y éter etílico.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2295-31-0
Fórmula molecular C3H3NO2S
Peso molecular (g/mol) 117.122
Número MDL MFCD00005478
Clave InChI ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-thiazolidinedione, thiazolidinedione, thiazolidine-2,4-dione, 2,4-dioxothiazolidine, 2,4 3h,5h-thiazoledione, usaf ek-5496, thiazolidindione, unii-aa68lxk93c, 2,4 thiazolidinedione, thiazolidinedione-2,4
PubChem CID 5437
ChEBI CHEBI:50992
Nombre IUPAC 1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES C1C(=O)NC(=O)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Thiazolidinedione
Punto de fusión 123°C to 126°C
Punto de ebullición 178°C to 179°C (19 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 110700
Información de solubilidad Soluble in water (30mg/ml at 3°C),methanol,DMSO,ethanol,and ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.13
Porcentaje de pureza 99%