Learn More
2-(4-tert-Butilfenil)etanol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333177 25 g 25 g
11323177 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13611.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5406-86-0 | C12H18O | 178.275 g/mol
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(4-terc-butilfenil)etanol es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se usa como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5406-86-0
Fórmula molecular C12H18O
Peso molecular (g/mol) 178.275
Número MDL MFCD00236023
Clave InChI NZGMMENPUKHODD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-tert-butylphenyl ethanol, 2-4-tert-butyl phenyl ethanol, p-tert-butylphenethyl alcohol, p-tert-butyl phenethyl alcohol, phenethyl alcohol, p-tert-butyl, 4-tert-butylphenethyl alcohol, unii-aes74i7nru, aes74i7nru, benzeneethanol, 4-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 79410
Nombre IUPAC 2-(4-terc-butilfenil)etanol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
Punto de fusión 31°C to 35°C
Densidad 0.975
Punto de ebullición 141°C to 143°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.5209
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 2246595
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.28
Porcentaje de pureza 96%